Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium alizarine rouge S, solution p / v aq. 1 %
Code produit 11345547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11345547 100 mL -
11366149 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345547 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042746.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Intervalle de transition : pH 4,6 (jaune) à pH 6,0 (rouge)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-22-3
Formule moléculaire C14H7NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 342.253
Numéro MDL MFCD00013049
Clé InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nom IUPAC sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin Red S sodium salt
Odeur Odorless
Couleur Ambré
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Poids de la formule 342.27