Learn More
Rouge d'alizarine S (sulfonate de sodium), MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alizarin Red S |
| Note relative au nom | Indicateur : plage de pH 3,7 - 5,2 |
| Couleur | Orange |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 342.3 |