Learn More
Alizarin, TRC
Code produit 30012346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012346 10 g 10g
30010182 500 mg 500mg
30009389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012346 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA53660010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-48-0
Formule moléculaire C14 H8 O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Synonyme 9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy-, Alizarin B (6CI), Anthraquinone, 1,2-dihydroxy- (8CI), 1,2-Anthraquinonediol, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxyanthraquinone, Acid Metachrome Red B, Acid Mordant Red B, Alizarin, Alizarin Red, Alizarina, Alizarine, Alizarine 3B, Alizarine B, Alizarine Indicator, Alizarine L Paste, Alizarine Lake Red 2P, Alizarine Lake Red 3P, Alizarine Lake Red IPX, Alizarine NAC, Alizarine Paste 20 percent Bluish, Alizarine Red, Alizarine Red B, Alizarine Red B2, Alizarine Red IP, Alizarine Red IPP, Alizarine Red L, C Ext. Red 62, C.I. 58000, C.I. Mordant Red 11, Certiqual Alizarine, D And C Orange Number 15, Deep Crimson Madder 10821, Eljon Madder, Mitsui Alizarine B, Mordant Red 11, NSC 7212, Qiansu, Turkey red
Nom IUPAC 1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Poids de la formule 240.0423