Learn More
Solution d’alizarine S, pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12947153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12947153 1000 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12947153 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 006 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    95.82€ / 100mL
    Économisez 9.18€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Aminohippuric acid reagent.
CAS 121-17-5
Concentration 1.0N
Notes de qualité de la pureté Réf. Eur Ph : 1002601
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Numéro MDL MFCD00007084
Clé InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
CID PubChem 8462
Qualité Eu. Ph.
Conditionnement Flacon
Quantité 1000 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.