Learn More
ALK-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16495698
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495698 10 mg
16428397 5 mg
16416196 100 mg
16411867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495698 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13464
MedChemExpress ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
Spécification
Nom chimique ou matériau ALK-IN-1
CAS 1197958-12-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H34ClN6O2P
Quantité 10 mg
Synonyme Brigatinib analog
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (94.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CP(C)(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N(C)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 529.01
Poids de la formule 529.01
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease