Learn More
Solution Alkali Blue 6B, Solstice
Code produit 15688360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15688360 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15688360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 32806250ML
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Ajouter au panier
0,1 % dans l’éthanol, pour la titration acide-base
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alkali Blue 6B Solution
CAS 1324-80-7
Formule moléculaire C37H30N3NaO4S
Numéro UN 1170
Clé InChI BPCZPTGXEYXQRS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C(C3=CC=C(C=C3)NC4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=CC=C6S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Nom IUPAC sodium;2-[4-[bis(4-anilinophényl)-hydroxyméthyl]anilino]benzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 635.714
CID PubChem 71464047
Poids de la formule 635,71g/mol
Quantité 250 mL
Point d’éclair 14 °C (57,2 °F)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alkali blue 6B solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, C.I. Pigment blue 61