Learn More
Linden™ Pile bouton alcaline
Code produit 12717565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
Capacité : 70 mAh
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage
12717565 Capacité : 70 mAh
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12717565 Fournisseur Linden™ Code fournisseur HGP186CD10
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Providing long shelf life for general laboratory purposes. Linden™ Alkaline Button Batteries have a leak-resistant construction.
  • Available in a variety of different voltages
  • In button form
  • High energy density
Spécification
Type de produit Pile alcaline
Quantité 1 Ea.
Tension 1.5 V
Ampérage Capacité : 70 mAh