Learn More
AGMA Détergent alcalin
Descripción
Le détergent alcalin élimine efficacement les contaminants récalcitrants avant la désinfection, y compris la saleté visible ou l’accumulation de résidus issus des applications précédentes de désinfectant.
Avec un pH 12, il est très efficace pour décomposer les protéines, ce qui en fait la première étape du nettoyage des déversements ou pour les nettoyages préliminaires de salles blanches de fabrication.
- pH 12 idéal pour des nettoyages en profondeur et des soins à haute charge en protéines
- Particulièrement efficace contre les résidus protéiques et organiques
- Élimine les accumulations que les nettoyants neutres ou acides ne peuvent pas
- Formation de mousse faible
- Ne laisse pas de résidus significatifs
- Fabriqué avec de l’eau WFI
- Fabriqué dans des salles blanches de classe C/D
- Gestion de la qualité certifiée selon le BS EN ISO 9001:2015
- Fabriqué conformément aux directives cGMP
- Entièrement traçable avec une analyse complémentaire
- Disponible en sprays Trigger de 1 L et en bouteille de 5 L avec bouchon
- Recommandé pour une utilisation dans les salles blanches de classe C ou D (conformément à vos évaluations de risques, procédures opérationnelles standard et validations cGMP)
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Détergent alcalin dans WFI |
| Color-coded | Non |
| Forme | Liquide |
| pH | 11,5 à 12,5 |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Incolore |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Type de conteneur | Flacon à bouchon |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Alkaline Detergent
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.