Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée alcaline (déshydratée)
Code produit 10240103
Change view
Click to view available options
Forme:
Poudre
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Quantité unitSize
10240103 Poudre 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10240103 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM1028B
Edge
Enrichissez et récupérez les espèces Vibrio présentes dans les denrées alimentaires, l’eau et les échantillons cliniques grâce à ce milieu.
Enrichissez et récupérez les espèces Vibrio présentes dans les denrées alimentaires, l’eau et les échantillons cliniques grâce à l’eau peptonée alcaline Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu est sélectif car il exploite la capacité des espèces Vibrio à tolérer des conditions alcalines et des concentrations élevées de chlorure de sodium. La teneur en peptones crée les conditions requises pour la croissance et la récupération des espèces Vibrio , en fournissant des vitamines, des minéraux et de l’azote sous la forme d’acides aminés.
Utilisez l’eau peptonée saline alcaline (ISO) pour la récupération sélective et l’enrichissement des espèces Vibrio .
  • Crée des conditions fortement alcalines et à haute teneur en sodium afin de fournir un environnement sélectif aux espèces Vibrio
  • Peut être utilisée pour l’examen microscopique direct d’échantillons en utilisant la méthode de la goutte suspendue
L’eau peptonée alcaline a été formulée pour la première fois par Shread, Donovan et Lee1 comme bouillon d’enrichissement non-sélectif destiné à la culture des Aeromonas spp. . Cruickshank a signalé que lorsque le pH est augmenté, le milieu peut être utilisé pour cultiver efficacement les espèces Vibrio .2 Le chlorure de sodium 2 % (p/v) incorporé dans ce milieu favorise la croissance des Vibrio cholerae, tandis que l’alcalinité de ce milieu inhibe la plupart de la flore annexe indésirable.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Eau peptonée alcaline (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Milieu de pré-enrichissement
Quantité 500 g