Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de phosphatase alcaline, 1 (5X)
Code produit 15415209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415209 250 ml 250mL
15405209 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J62907.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Formule : 200 mM Tris, 200 mM NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de phosphatase alcaline-1 (5X)
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Formule 200 mM de Tris, 200 mM de NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5
Usage exclusivement réservé à la recherche