Learn More
Phosphatase alcaline issue d’E. coli, MP Biomedicals™
Code produit 11415406 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kU
100 U
200 U
Conditionnement:
100 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415406 100 U 100 unités
11481105 200 U -
11420396 1 kU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415406 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219981780
Phosphatase alcaline issue de E. coli ≥ 30 u/mg de protéine, activité- ∽ 1000 u/ml, suspension
  • Elle est utilisée pour la conjugaison d'anticorps et d’autres protéines pour le test ELISA, le transfert Western et la détection histochimique.
  • Elle peut être utilisée pour le marquage des protéines lorsqu’une sensibilité élevée est requise.
  • La phosphatase alcaline est une enzyme hydrolase responsable de l’élimination des groupes phosphates de nombreux types de molécules, notamment des nucléotides, des protéines et des alcaloïdes.
  • Elle est le plus efficace dans un environnement alcalin. Elle est parfois utilisée comme synonyme de la phosphatase basique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9001-78-9
Formule moléculaire C21H36N8O6
Poids moléculaire (g/mol) 496.57
Numéro MDL MFCD00131849
Clé InChI ITZMJCSORYKOSI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Orthophosphoric Monoester Phosphohydrolase
Spécification
Quantité 100 U
Forme physique Suspension