Learn More
Abnova™ Phosphatase alcaline (PAP)
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μl |
| À utiliser avec (application) | Clonage |
| Quantité | 1000 unités |
| Comprend | 10 x tampon de réaction phosphatase alcaline, tampon de dilution (1 x tampon de réaction). Conserver à -20 °C |