Learn More
Cytiva Tampon d'hybridation AlkPhos Direct™ pour système de marquage direct
Code produit 10566875 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Pour membrane de 5 000 cm2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10566875 Pour membrane de 5 000 cm2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10566875 Fournisseur Cytiva Code fournisseur RPN3688
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Chaque système comprend les réactifs suivants, appropriés pour 25 ou 50 réactions de marquage et la détection de membrane de 5000 cm2 : réactif de marquage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d'hybridation, agent de blocage, réactifs de détection CDP-Star™ ou ECF.
Systèmes rapides et pratiques pour toutes les applications à haute sensibilité utilisant des sondes ADN, ARN ou oligonucléotides
  • La résistance à l'hybridation peut être contrôlée par des températures élevées jusqu’à 75°C (167°F) ou par des concentrations de sel variables
  • Détection de 60 fg d’ADN cible (gène à copie unique) dans un transfert génomique Southern
  • Détection ECF™ pour les expériences de mesure
  • Trente minutes entre la fin de l'hybridation et l’utilisation de réactif de détection : réduction de deux à trois heures en comparaison aux méthodes indirectes conventionnelles
  • Les sondes correspondantes peuvent être utilisées sans purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Rapide et pratique pour les applications à haute sensibilité avec sondes ADN, ARN et oligo
Comprend Réactif de marquage, agent de réticulation, ADN de contrôle, tampon de réaction, tampon d’hybridation, agent de blocage, réactifs de détection CDP-Star™ ou ECF
Type de produit Tampon d’hybridation directe Amersham AlkPhos suffisant pour 5 000 cm2
Quantité Pour membrane de 5 000 cm2