Learn More
Acide docosapentaénoïque (tout-cis), TRC
Code produit 30386441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386441 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD494460100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-04-2027
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid
CAS 24880-45-3
Formule moléculaire C22 H34 O2
Quantité 100 mg
Synonyme 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-, 7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, 7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acid, Clupanodonic acid, all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, δ7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, ω3-Docosapentaenoic acid, (all-cis)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid, (Z,Z,Z,Z,Z)-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic Acid (C22:5)
Formule InChI InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
Nom IUPAC (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-acide penténoïque
Poids moléculaire (g/mol) 330.5
Poids de la formule 330.256