Learn More
Acide eicosatétraénoïque (tout-cis)-8,11,14,17 (10 mg/mL d'éthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (all-cis)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid |
| CAS | 24880-40-8 |
| Formule moléculaire | C20 H32 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | (8Z,11Z,14Z,17Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, Bishomostearidonic Acid, 8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, (all-Z)-8,11,14,17-Eicosatetraenoic Acid, ω-3-Arachidonic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12- |
| SMILES | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-acide tétranoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.47 |
| Poids de la formule | 304.2402 |
| Afficher plus |