Description
- Spécialement conçu pour les substances fortement compactées.
- Les lames de perçage creusent facilement et rapidement jusqu’à la profondeur requise sans exercer de force importante.
- Idéal pour le prélèvement d'échantillons de milieux à haute densité et de tous types de poudres et granulés très compactés.
- Idéal pour les grands récipients, les récipients mélangés et les grands sacs
- Les applications comprennent les secteurs des matériaux de construction, des produits chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et des articles de luxe.
- Acier inox AISI 316L (1.4404)
- 25 mm de diamètre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bulk Material Sampler |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (V4A) |
| Type de poignée | Formulaire en T |
| Capacité (impériale) | 8.79 oz. |
| Capacité (métrique) | 260 mL |
| No. of Chambers | 5 |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Diamètre (impériale) | 0.98 in. |
| Afficher plus |