Description
Échantillonneur pour toutes les couches, avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage. Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm de diamètre
- Nettoyage facile, pointe amovible
- Excellent traitement, modèle robuste
- Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
- Correspond à la norme ISTA pour des longueurs de semences de 10 mm (blé, avoine) et de 5 mm (lin, vesces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur toutes couches |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | 3 ouvertures |
| Type de poignée | En T |
| Capacité (impériale) | 2,36 oz. |
| Capacité (métrique) | 70 ml |
| Certifications/Conformité | DIN |
| À utiliser avec (application) | Pour les échantillons de toutes couches à travers toutes les couches de l’échantillon, les denrées alimentaires |
| Longueur (métrique) | 550 mm |