Learn More
Buerkle™ Grattoir toutes couches
Code produit 10011492
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10011492 180 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10011492 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53511000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le grattoir est un échantillonneur spécial pour poudres et granulés qui ne circulent pas librement. L’échantillon est transféré vers le tube intérieur refermable à l’aide d’un grattoir. Les séparateurs en PTFE coulissants sont utilisés pour diviser le tube intérieur en différentes zones. Les séparateurs empêchent également le mélange de l’échantillon.
Le grattoir est un échantillonneur spécial pour poudres et granulés qui ne circulent pas librement. L’échantillon est transféré dans le tube intérieur refermable à l’aide d’un grattoir.
  • Pour produits séchés en vrac
  • Les zones peuvent être modifiées en raison des séparateurs en PTFE mobiles
  • En acier inoxydable V4A (1.4404) et PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 180 mL
Longueur (métrique) 100 cm