Learn More
Pacific Handy Cutter Couteau de sécurité à ressort en métal
Code produit 17719037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couteau de sécurité
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17719037 Couteau de sécurité 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17719037 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur RZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21€
    138.07€ / 10 pièces
    Économisez 29.14€
    17% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Le couteau utilitaire compact RZ3 associe la durabilité d’un couteau industriel aux avantages de sécurité d’un cutter de sécurité auto-rétractable.
  • Pour éviter les blessures douloureuses et coûteuses, la lame se loge dans le cutter une fois la coupe terminée.
  • Avec une profondeur de lame plus courte, le contenu des boîtes est moins susceptible d’être endommagé.
  • La conception unique de charnière intégrée et le cadran facile à ouvrir permettent de changer facilement la lame sans outil.
  • De plus, la construction tout en métal est extrêmement durable.
  • Pour une meilleure conservation, achetez le support en plastique UKH-430 et le cordon de bobine CL-36.
Spécification
Type de produit Couteau de sécurité
Jetable Réutilisable