Learn More
all-trans 4-Keto Retinoic Acid, TRC
Code produit 30137688
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137688 5 mg 5mg
30133977 2.5 mg 2.50mg
30011819 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137688 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK2049805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38030-57-8
Formule moléculaire C20 H26 O3
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Synonyme BAL10084, GSK1044133A, BAL0010084-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
Poids de la formule 314.1882
Pourcentage de pureté >95%