Learn More
all-trans-4-Oxoretinoic acid, MedChemExpress
Code produit 16496837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496837 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16496837 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107494A
MedChemExpress all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
all-trans-4-Oxoretinoic acid, an active metabolite of vitamin A, induces gene transcription via binding to nuclear retinoic acid receptors (RARs).
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-4-Oxoretinoic acid
CAS 38030-57-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H26O3
Quantité 5 mg
Synonyme all-trans 4-Keto Retinoic Acid
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (159.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(C(CCC(C)1C)=O)C)C)=C\C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Poids de la formule 314.42
Pourcentage de pureté 90.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism