Learn More
acide rétinoïque époxy 5,6 tout-trans, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | all-trans 5,6-Epoxy Retinoic Acid |
| CAS | 13100-69-1 |
| Formule moléculaire | C20 H28 O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 5,6-Epoxy-5,6-dihydroretinoic Acid, 5,6-Epoxy-atRA, 5,6-Epoxyretinoic acid, all-trans-5,6-Epoxyretinoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20-18(3,4)11-7-12-19(20,5)23-20/h6,8-10,13-14H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C12OC1(C)CCCC2(C)C |
| Nom IUPAC | Ácido (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(1,5,5-trimetil-7-oxabiciclo[4.1.0]heptan-6-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.43 |
| Poids de la formule | 316.2038 |