Learn More
acide rétinoïque tout-trans, TRC
Code produit 30423872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423872 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423872 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR2502001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tretinoin
CAS 302-79-4
Formule moléculaire C20 H28 O2
Quantité 1 g
Synonyme Retinoic acid','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, 2,4,6,8-Nonatetraenoic acid','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraenoic acid, AGN 100335, ATRA, Aberel, Airol, Aknoten, Atragen, Cordes Vas, Dermairol, Epi-Aberel, Eudyna, NSC 122578, NSC 122758, Renova, Retacnyl, Retin A, Ro 1-5488, Tretin M, Tretinoin, Vesanoid, Vesnaroid, Vitamin A acid, Vitamin A acid','all-trans-, Vitamin A1 acid','all-trans-, all-(E)-Retinoic acid, all-trans-Retinoic acid, all-trans-Tretinoin, all-trans-Vitamin A acid, all-trans-β-Retinoic acid, trans-Retinoic acid, β-Retinoic acid
Formule InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Poids de la formule 300.2089