Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rétinol tout-trans, 95 %
Code produit 10275441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275441 100 mg Flacon en verre 100mg
10699843 250 mg Flacon en verre 250mg
10378983 500 mg Flacon en verre 500mg
10443635 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10275441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 347071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.55€
    52.65€ / 100mg
    Économisez 12.90€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le rétinol tout-trans, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
• Le rétinol tout-trans est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
• Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
• Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20H30O
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
Numéro MDL MFCD00001552
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Poids de la formule 286.46
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre et gros morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.