Learn More
rétinol tout-trans, TRC
Code produit 30426108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426108 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426108 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR25200025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin A (as retinol)
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20 H30 O
Quantité 25 mg
Synonyme Retinol, Retinol','all-trans- (8CI), (all-E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol, 2,4,6,8-Nonatetraen-1-ol','3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-','(all-E)-, A-Mulsal, A-Sol, A-Vi-Pel, A-Vitan, Acon, Afaxin, Agiolan, Agoncal, Alcovit A, Alphalin, Alphasterol, Anatola, Anatola A, Anti-Infective vitamin, Antixerophthalmic vitamin, Aoral, Apexol, Apostavit, Aquasol A Parenteral, Aquasynth, Atav, Avibon, Avita, Avitol, Axerol, Axerophthol, Bentavit A, Biosterol, Cylasphere, Disatabs Tabs, Dofsol, Dohyfral A, Epiteliol, Hi-A-Vita, Lard Factor, Myvpack, NSC 122759, Nio-A-Let, Oleovitamin a, Ophthalamin, Plivit A, Prepalin, Retinol 50C, Retinyl A, Tagravit R 1, Tegosphere VitA, Testavol, Thalasphere, Vaflol, Veroftal, Vi-Alpha, Vi-Dom-A, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A alcohol','all-trans-, Vitamin A1, Vitamin A1 alcohol, Vitamin A1 alcohol','all-trans-, Vitamin A1','all-trans-, Vitavel A, Vitpex, Vogan, Vogan-Neu, all-trans-Retinol, all-trans-Retinyl alcohol, all-trans-Vitamin A, all-trans-Vitamin A alcohol, all-trans-Vitamin A1, trans-Retinol, trans-Vitamin A alcohol, β-Retinol
Formule InChI InChI=1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
SMILES C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 286.45
Poids de la formule 286.2297