Learn More
Acétate de rétinyle tout-trans, 1,5 million d’UI/g, dans l’huile de tournesol, stabilisé
Code produit 15255988 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15255988 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15255988 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346325000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.496 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-47-9
Clé InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonyme retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
CID PubChem 638034
ChEBI CHEBI:32095
Nom IUPAC Acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinyl acetate
Point d’éclair >100°C
Formule moléculaire C22H32O2
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5550
Quantité 500 g
Merck Index 15,10211
Informations sur la solubilité Solubility in water: difficult soluble.
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
Viscosité 20 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 328.49
Pourcentage de pureté 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A) Photometr.
Substances connexes 0.14 (A370/A326) max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.