Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate de rétinyle tout-trans, 1,5 million d’UI/g, dans l’huile de tournesol, stabilisé
Code produit 10499481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10499481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499481 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 346321000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinyl acetate
CAS 127-47-9
Point d’éclair >100°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H32O2
Indice de réfraction 1.5470 to 1.5550
Quantité 100 g
Merck Index 15,10211
Synonyme retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
Informations sur la solubilité Solubility in water: difficult soluble
Clé InChI QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Nom IUPAC Acétate de [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]
Poids moléculaire (g/mol) 328.49
CID PubChem 638034
ChEBI CHEBI:32095
Viscosité 20 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 328.49
Substances connexes 0.14 (A370/A326) max
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.