Learn More
Palmitate de rétinyle tout-trans, TRC
Code produit 30409390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409390 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR2754501G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin A palmitate (Retinol palmitate)
CAS 79-81-2
Formule moléculaire C36 H60 O2
Quantité 1 g
Synonyme Retinol palmitate (6CI,7CI), Retinol','palmitate','all-trans- (8CI), 250S/N, 250S/N-B, Aquapalm, Aquasol A, Arovit, Arovit (Roche), Axerophthol palmitate, Dispatabs Tabs, Lutavit A 500 Plus, Myvak, Myvax, Optovit A, Palmitic acid','ester with retinol, Retiblan, Retinyl palmitate, Riken A Palmitate 1000E, Testavol S, VAP 250CK-CWD, VAP 250MS-CWD, Vitamin A palmitate, Vitazyme A, all-trans-Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate, all-trans-Vitamin A palmitate, trans-Retinol palmitate, trans-Retinyl palmitate
Formule InChI InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Nom IUPAC [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]hexadécanoate
Poids moléculaire (g/mol) 524.86
Poids de la formule 524.4593