Learn More
Palmitate de rétinyle tout-trans, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vitamin A palmitate (Retinol palmitate) |
| CAS | 79-81-2 |
| Formule moléculaire | C36 H60 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Retinol palmitate (6CI,7CI), Retinol','palmitate','all-trans- (8CI), 250S/N, 250S/N-B, Aquapalm, Aquasol A, Arovit, Arovit (Roche), Axerophthol palmitate, Dispatabs Tabs, Lutavit A 500 Plus, Myvak, Myvax, Optovit A, Palmitic acid','ester with retinol, Retiblan, Retinyl palmitate, Riken A Palmitate 1000E, Testavol S, VAP 250CK-CWD, VAP 250MS-CWD, Vitamin A palmitate, Vitazyme A, all-trans-Retinol palmitate, all-trans-Retinyl palmitate, all-trans-Vitamin A palmitate, trans-Retinol palmitate, trans-Retinyl palmitate |
| Formule InChI | InChI=1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+ |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexén-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl]hexadécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.86 |
| Poids de la formule | 524.4593 |