Learn More
Brady™ Ruban adhésif permanent en vinyle noir résistant aux intempéries pour étiquettes d'imprimantes M6/M7
Code produit 17829064
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 ft x 0,5 in
50 pi x 1 po
50 pi x 2 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) unitSize
17829064 50 ft x 0,5 in M710, BMP71 1 pièce
17808274 50 ft x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 1 pièce
17858454 50 pi x 1 po M710, BMP71 1 pièce
17889064 50 pi x 1 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 1 pièce
17829214 50 pi x 2 po M710, BMP71 1 pièce
17889154 50 pi x 2 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17829064 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec une durée de vie pouvant atteindre 10 ans en extérieur, le vinyle à faible™ retrait de Brady, doté d'un adhésif ultra-résistant, est idéal pour une large gamme d'applications d'identification.
  • Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à forte adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des environnements difficiles, et peut être appliqué à basse température.
  • Résiste à l'exposition aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, ainsi qu'à la saleté industrielle en général.
  • Outre le métal revêtu de peinture en poudre, il adhère également aux surfaces difficiles telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux gainés de papier et les boîtiers moulés par soufflage.
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863)
  • Fabriqué en vinyle B-595
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 2979, ASTM D 523
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Noir
Finition Brillant
Format Continue
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des équipements, étiquetage électrique, marquage au sol, étiquetage de laboratoire, étiquetage Lean et 5S
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 50 ft.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 50 ft x 0,5 in
Longueur (impériale) 50 ft.
Longueur (métrique) 15.24 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-BK