Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle toutes saisons pour étiqueteuses M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 pi x 0,5 po
50 pi x 1 po
50 pi x 2 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce vinyle durable à faible rétreint avec adhésif ultra-puissant est la solution idéale pour l'identification sur les surfaces rugueuses et dans les environnements difficiles.
- Étiquetage visuel - Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage de tuyauteries, le marquage en entrepôt et l'identification de sécurité, ainsi que les étiquettes d'arc électrique ou la signalétique sur le lieu de travail, en intérieur comme en extérieur.
- Pouvoir d'adhérence - L'adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses, peintes à la poudre, irrégulières ou à faible énergie de surface.
- La finition brillante résistante aux produits chimiques, à la graisse, à l'huile et aux produits de nettoyage garantit une identification lisible.
- Adapté à une utilisation en extérieur - Ce consommable offre une résistance en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne
- Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
- Un ruban encreur est nécessaire pour pouvoir imprimer ces consommables. Utilisez la référence M61-R10010.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Revêtement | None |
| Couleur | Orange |
| Finition | Gloss |
| Format | Continue |
| Matériau | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |