Learn More
Brady™ Ruban adhésif permanent en vinyle jaune résistant aux intempéries pour étiquettes d'imprimantes M6/M7
Avec une durée de vie pouvant atteindre 10 ans en extérieur, le vinyle à faible™ retrait de Brady, doté d'un adhésif ultra-résistant, est idéal pour une large gamme d'applications d'identification.
Marque: Brady™ 173240
Description
- Matériau très souple doté d'un adhésif permanent à forte adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et soumises à des environnements difficiles, et peut être appliqué à basse température.
- Résiste à l'exposition aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, ainsi qu'à la saleté industrielle en général.
- Outre le métal revêtu de peinture en poudre, il adhère également aux surfaces difficiles telles que les parpaings peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux gainés de papier et les boîtiers moulés par soufflage.
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863)
- Fabriqué en vinyle B-595
Spécification
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Jaune | |
| Continue | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des équipements, étiquetage électrique, marquage au sol, étiquetage de laboratoire, étiquetage Lean et 5S | |
| Non | |
| Rectangle | |
| -40°C à +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 in | |
| M7C-2000-595-YL |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40 °F à +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 50 ft x 2 in | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |