Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle résistant aux intempéries
Fabriquez des étiquettes qui résistent jusqu'à 10 ans d'exposition aux intempéries grâce à ce matériau d'étiquette en vinyle à faible retrait (B-595). Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Étiqueteuse portable.
Marque:  Brady™ 170825
Code produit. 17901940
  • 41.75€ / 1 pièces
En stock
Description
  • Idéal pour l'étiquetage des tuyaux, des équipements, des étagères et autres surfaces industrielles
  • Conçu pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, et à la saleté.
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent à forte adhérence, il convient aux surfaces rugueuses, très texturées, sales et lisses, notamment par temps froid.
  • Étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Acrylique permanent
Transparente, Transparent
Continue
Haut
Étiquette
Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Marquage au sol ; Étiquetage Lean et 5S ; Marquage des tuyauteries et vannes ; Marquage d’entrepôt
-40°C
1 étiquette/boîte
19.05 mm (W) x 6.10 m (L)
-40 °C à 82 °C
0.102 mm
20 ft.
0,75 in
19.05 mm
M4C-750-595-CL-BK
BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Aucun
Brillant
Vinyle
Transfert thermique
Non stérile
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-750-595-CL-BK
1
-40 °F à 180 °F
0,004 po.
19,05 mm (l) x 6,10 m (L)
6.10 m
19.05 mm
0,5 in