Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle résistant aux intempéries
Fabriquez des étiquettes qui résistent jusqu'à 10 ans d'exposition aux intempéries grâce à ce matériau d'étiquette en vinyle à faible retrait (B-595). Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Étiqueteuse portable.
Marca: Brady™ 170845
Descrizione
- Idéal pour l'étiquetage des tuyaux, des équipements, des étagères et autres surfaces industrielles
- Conçu pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, et à la saleté.
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent à forte adhérence, il convient aux surfaces rugueuses, très texturées, sales et lisses, notamment par temps froid.
- Étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
Specifica
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Rouge, Blanc | |
| Continue | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Marquage au sol ; Étiquetage Lean et 5S ; Marquage des tuyauteries et vannes ; Marquage d’entrepôt | |
| -40°C | |
| 1 étiquette/boîte | |
| 9.53 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| -40 °C à 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 0,375 in | |
| 9.53 mm | |
| M4C-375-595-RD-WT |
| BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-375-595-RD-WT | |
| 1 | |
| -40 °F à 180 °F | |
| 0,004 po. | |
| 9,53 mm (l) x 7,62 m (L) | |
| 7.62 m | |
| 9.53 mm | |
| 0,5 in |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.