Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle résistant aux intempéries
Fabriquez des étiquettes qui résistent jusqu'à 10 ans d'exposition aux intempéries grâce à ce matériau d'étiquette en vinyle à faible retrait (B-595). Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Étiqueteuse portable.
Marque: Brady™ 170816
Description
- Idéal pour l'étiquetage des tuyaux, des équipements, des étagères et autres surfaces industrielles
- Conçu pour résister à une exposition prolongée aux rayons UV, aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants et détergents, et à la saleté.
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent à forte adhérence, il convient aux surfaces rugueuses, très texturées, sales et lisses, notamment par temps froid.
- Étiquettes résistantes aux intempéries conçues pour durer jusqu'à 10 ans en extérieur
Spécification
| Non autoclavable | |
| Acrylique permanent | |
| Orange | |
| Continue | |
| Haut | |
| Étiquette | |
| Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage électrique ; Identification des installations ; Marquage au sol ; Étiquetage Lean et 5S ; Marquage des tuyauteries et vannes ; Marquage d’entrepôt | |
| -40°C | |
| 1 étiquette/boîte | |
| 12.70 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| -40 °C à 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 0,5 in | |
| 12.70 mm | |
| M4C-500-595-OR-BK |
| BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-500-595-OR-BK | |
| 1 | |
| -40 °F à 180 °F | |
| 0,004 po. | |
| 12,70 mm (l) x 7,62 m (L) | |
| 7.62 m | |
| 12.70 mm | |
| 0,5 in |