Learn More
Brady™ All-Weather Vinyl Labels
Code produit 31910386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Black/Orange on White
Black/Yellow on White
Blue on White
Red on White
Conditionnement:
100 rouleaux
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
31910386 Black/Yellow on White 100 rouleaux
31910378 Black/Orange on White 100 rouleaux
31910395 Blue on White 100 rouleaux
31910400 Red on White 100 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31910386 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177766
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This durable, low-shrink vinyl with ultra-aggressive adhesive is ideal for labelling pipes, equipment, shelves and nearly any other industrial surface.
  • Pre-printed Spanish headers allow you to quickly create multicolor signs with a single print pass
  • Highly pliable material with high-tack permanent adhesive for rough, highly textured, dirty and harsh environment surfaces - including outdoors
  • Conforms and adheres to difficult surfaces like painted cinder blocks, painted wood, textured plastic, paper-jacketed pipes and blow-molded cases
  • Resistant to chemicals, greases and oils, salt spray, cleaners, detergents and general industrial grime
  • A ribbon is required to print this material - use part number B30-R10000
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986 Section 2 and Section 3
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur Black/Yellow on White
Finition Gloss
Format Die-cut
Matériau Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
À utiliser avec (application) Electrical Labeling, General Identification, Hazard Communication Identification, Pipe and Valve Marking, Safety Identification
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 0.004 in.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Longueur (impériale) 16 ft.
Largeur (impériale) 4 in.
Largeur (métrique) 101.6 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.6 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 101.6 mm
Hauteur (impériale) 1.9 in.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1.4 in.
Hauteur (métrique) 48.26 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 35.56 mm
Alternate Part Number M6-38-595-PRE