Learn More
Brady™ Labels vinyles toutes saisons
Code produit 31910400 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu sur blanc
Noir/Orange sur fond blanc
Noir/jaune sur blanc
Rouge sur blanc
Conditionnement:
100 rouleaux
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31910400 Rouge sur blanc 100 rouleaux
31910386 Noir/jaune sur blanc 100 rouleaux
31910378 Noir/Orange sur fond blanc 100 rouleaux
31910395 Bleu sur blanc 100 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31910400 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 177769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.03€
    73.00€ / 100 rouleaux
    Économisez 5.03€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ce vinyle durable, peu rétractable, avec un adhésif ultra-agressif, est idéal pour étiqueter des tuyaux, des équipements, des étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Les en-têtes espagnols préimprimés permettent de créer rapidement des panneaux multicolores avec un seul passage d’impression
  • Matériau très malléable avec un adhésif permanent très adhésif pour des surfaces rugueuses, très texturées, sale et rudes – y compris en extérieur
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces difficiles telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistant aux produits chimiques, graisses et huiles, aux brouillages salins, aux nettoyants, aux détergents et à la saleté industrielle générale
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau - utilisez le numéro de pièce B30-R10000
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986 Section 2 et Section 3
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, identification générale, identification de la communication des dangers, marquage des tuyaux et vannes, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Longueur (impériale) 16 ft.
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.6 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 101.6 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 101.6 mm
Hauteur (impériale) 1,9 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1,4 in
Hauteur (métrique) 48.26 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 35.56 mm
Alternate Part Number M6-38-595-PEL