Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminant entièrement blanches pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17801369
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
17801369 M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 250 pièces
17869134 M710, BMP71 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17801369 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173807
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le vinyle auto-laminant est un matériau idéal pour l'identification des fils et des câbles. Ce matériau offre une excellente clarté, conformabilité et est auto-extinguible.
  • Le vinyle auto-laminant est idéal pour l'étiquetage des câbles et des fils, ainsi que pour le marquage général en laboratoire.
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
  • Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 0,75 x 1,5 in
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-30-427-AW