Learn More
Allantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403047 250 g 250g
11493037 1000 g 1000g
11413047 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15571.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.117 g/mol
Allantoin is a useful biomarker for oxidative stress. It is a reactant for Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents. It is used as a cosmetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allantoïne est un biomarqueur utile pour le stress oxydatif. Il s’agit d’un réactif pour la synthèse d’analogues du sulofenur à utiliser comme agents antitumoraux. Elle est utilisée comme agent cosmétique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Facilement soluble dans les alcalis
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-59-6
Formule moléculaire C4H6N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.117
Numéro MDL MFCD00005260
Clé InChI POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
CID PubChem 204
ChEBI CHEBI:15676
Nom IUPAC (2,5-dioxoimidazolidine-4-yl) urée
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Allantoin
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 102364
Merck Index 14,258
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Freely soluble in alkalis
Poids de la formule 158.12
Pourcentage de pureté 98%