Learn More
Allantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745741 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10745741 100 g 100g
10142320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745741 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.50€
    30.65€ / 100g
    Économisez 2.85€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-59-6
Formule moléculaire C4H6N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.12
Numéro MDL MFCD00005260
Clé InChI POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
CID PubChem 204
ChEBI CHEBI:15676
Nom IUPAC (2,5-dioxoimidazolidine-4-yl) urée
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Allantoin
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 25, V,15, 338
Merck Index 15, 250
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/190mL. Other solubilities: readily soluble in alkalies,1g/500mL alcohol,practically insoluble in ether
Poids de la formule 158.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre