Learn More
Allantoin, MedChemExpress
Code produit 16439106
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439106 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439106 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0543
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Specifications
Nom chimique ou matériau Allantoin
CAS 97-59-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H6N4O3
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Ureidohydantoin
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.12
Poids de la formule 158.12
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease