Learn More
Allantoin, TRC
Code produit 30132784
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132784 25 g 25g
30138275 5 g 5g
30011897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA54050025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-59-6
Formule moléculaire C4 H6 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.12
Synonyme Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, (±)-Allantoin, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan
Nom IUPAC (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Allantoin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
Poids de la formule 158.044
Pourcentage de pureté >95%