Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’épitopes d’allergènes
Code produit 16327778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité : 1 lame
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16327778 Quantité : 1 lame
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16327778 Fournisseur PEPperCHIP™ Code fournisseur SPC.039.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microarray d’épitopes d’allergènes avec 4022 peptides spécifiques aux épitopes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
  • Contenu de la microarray : 4022 épitopes d’allergènes linéaires en fonction de 223 différents allergènes référencés dans la base de données d’épitopes immunitaires
  • Longueurs d’épitope de base de données : 5 à 53 aa
  • Longueurs d’épitope de microarray : 5 à 17 aa en fonction de la longueur de l’épitope de la base de données ; des épitopes plus longs ont été traduits en 17 peptides aa qui se chevauchent
  • Nombre de peptides : 4022 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
Revêtement PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Description 1 copie de matrice par microréseau
Quantité 1 lame
Méthode de fixation Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés
Épaisseur (métrique) 1 mm
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Couleur Transparent
État réglementaire RUO
Code-barres Code-barres individuel pour chaque microarray
Matériau Verre microscopique
Type Microarray de peptide de haute densité
À utiliser avec (application) Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs
Stérilité Non stérile
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm