Learn More
Witeg™ Condenseurs à bulbes Allihn
Code produit 11833562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
11833562 19/26 250 mm 1 pièce
11843562 24/29 250 mm 1 pièce
11863562 29/32 250 mm 1 pièce
11873562 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11833562 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 1 722 250
Expédition estimée: 16-12-2026
Utilisez le réfrigérant d’Allihn à boules Witeg™, qui se compose d’un long tube en verre et d’une chemise d’eau. La série de boules sur le tube augmente la surface.
  • Diverses longueurs de chemise
Spécification
Diamètre (métrique) Tube interne 6,4 mm
Diamètre (métrique) de la tubulure extérieure 11 mm
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm
Quantité 1/boîte
Numéro du joint conique standard 19/26
Type Condenseur à bulbes Allihn
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.