Learn More
Quickfit™ Réfrigérant d’Allihn avec cône rodé et douille
Code produit 11381845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
24/29
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
545 mm
550 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
11381845 24/29 545 mm 1 pièce
15507790 29/32 550 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381845 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur CX7/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    163.43€ / 1 pièces
    Économisez 125.57€
    43% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Idéal pour les applications de reflux.
  • Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 545 mm
Longueur (métrique) 545 mm
Numéro du joint conique standard 24/29
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Allihn