Learn More
Allithiamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allithiamine |
| CAS | 554-44-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C15 H22 N4 O2 S2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Allithiamine, Allithiamin, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-N-[4-hydroxy-1-methyl-2-(2-propen-1-yldithio)-1-buten-1-yl]formamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H22N4O2S2/c1-4-7-22-23-14(5-6-20)11(2)19(10-21)9-13-8-17-12(3)18-15(13)16/h4,8,10,20H,1,5-7,9H2,2-3H3,(H2,16,17,18)/b14-11- |
| SMILES | C\C(=C(/CCO)\SSCC=C)\N(Cc1cnc(C)nc1N)C=O |
| Nom IUPAC | N-[(4-amino-2-méthylpyrimid-5-yl)méthyl]-N-[(Z)-5-hydroxy-3-(prop-2-enyldisulfanyl)pent-2-en-2-yl]formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 354.491 |
| Afficher plus |