Learn More
Acide allocholique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allocholic Acid |
| CAS | 2464-18-8 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C24 H40 O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-α,7-α,12-α-Trihydroxy-5-α-cholanoic Acid, 5α-Cholic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| Nom IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 408.57 |
| Afficher plus |