Learn More
Thermo Scientific Chemicals Allopurinol, 98 %
Code produit 10006213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10006213 25 g Flacon en verre 25g
10686692 5 g Flacon en verre 5g
13297049 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10006213 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 121830250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 315-30-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Numéro MDL MFCD00599413
Clé InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
CID PubChem 2094
ChEBI CHEBI:40279
Nom IUPAC 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Allopurinol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 384.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 26,IV,2076
Merck Index 15,271
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.