Learn More
L'allopurinol, inhibiteur de la xanthine oxydase MP Biomedicals
Code produit 11484592 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11484592 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484592 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219015025
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
CAS 315-30-0
Formule moléculaire C5H4N4O
Numéro MDL MFCD00599413
Quantité 25 g
Synonyme allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
Clé InChI OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Nom IUPAC 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
CID PubChem 2094
ChEBI CHEBI:40279