Learn More
Allopurinol, MedChemExpress
Code produit 16480828
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480828 5 g
16418428 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480828 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0219
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Spécification
Nom chimique ou matériau Allopurinol
Forme physique Solid
CAS 315-30-0
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H4N4O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Poids de la formule 136.11
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research